Learn More
Molybdatophosphorsäure-Hydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15622160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15622160 25 g 25 Gramm
15612160 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15622160 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 22185625G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51429-74-4
Summenformel H3Mo12O40P
Molekulargewicht (g/mol) 1825.40
MDL-Nummer MFCD00149913
InChI-Schlüssel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphomolybdänsäurehydrat
Dichte 1.62 g/ml bei 25 °C
Menge 25 g
Strukturformel H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
UN-Nummer 3084
IUPAC-Name 12-Molybdophosphoric acid
Formelmasse 1825.25 g/mol (wasserfreie Basis)
Güte ACS-Reagenz