Learn More
Phosphonsäure 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326161
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326161 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326161 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16144000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphonic acid
CAS 13598-36-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phosphonic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel H3 O3 P
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phosphonic Acid
InChI-Formel InChI=1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)
SMILES OP(=O)O
IUPAC-Name Phosphonsäure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 82
Menge 1 mL
Formelmasse 81,982 g/mol