Learn More
Phosphornitrilchlorid-Trimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367400 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10367400
Marke: Thermo Scientific Acros 174280050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 940-71-6
Summenformel Cl6N3P3
Molekulargewicht (g/mol) 347.65
MDL-Nummer MFCD00006474
InChI-Schlüssel UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
PubChem CID 220225
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6-Hexachlor-1,3,5-triazo-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphocyclohexa-1,3,5-trien
SMILES N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphonitrilic chloride trimer
Schmelzpunkt 111.0°C to 115.0°C
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Fieser 02,206; 04,386; 06,469
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether, benzene, toluene
Formelmasse 347.65
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.98
Dichte 1.9800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphonitrilic chloride trimer
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.