Learn More
Phosphononitrilchlorid-Trimer, TRC
Artikelnummer. 30419653
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419653 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419653 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP35375025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphononitrilic Chloride Trimer
CAS 940-71-6
Summenformel Cl6N3P3
Menge 25 g
Synonym 2,2,4,4,6,6-Hexachloro-2lambda5,4lambda5,6lambda5-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, 2,2,4,4,6,6-Hexachloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Phosphonitrile Chloride Trimer, 2,2,4,4,6,6-Hexachlorocyclotriphosphazatriene, 2,2,4,4,6,6-Hexachlorocyclotriphosphazene, Cyclophosphazene Dichloride Trimer, Cyclophosphonitrilic Chloride Trimer, Dichlorocyclotriphosphazene, Dichlorophosphazene Cyclic Trimer, Dichlorophosphazene Trimer, Hexachloro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine, Hexachlorocyclophosphazatriene, Hexachlorocyclotriphosphatriazene, Hexachlorocyclotriphosphazatriene, Hexachlorocyclotriphosphazene, Hexachlorotriphosphazene, Hexachlorotriphosphonitrile, NSC 209799, NSC 2667, Phosnic 390, Phosphonitrile Chloride Cyclic Trimer, Phosphonitrilic Chloride Cyclic Trimer, Phosphonitrilic Chloride Trimer, Phosphononitrilic Chloride Trimer, Triphosphonitrile Chloride, Triphosphonitrilic Chloride, Tris(phosphonitrilic chloride), Tris(phosphonitriliic chloride)
InChI-Formel InChI=1S/Cl6N3P3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10
SMILES Clp1(Cl)np(Cl)(Cl)np(Cl)(Cl)n1
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6- Hexachlor-1,3,5-triaza-2λ ^{5},4λ ^{5},6λ ^{5}-Triphosphacyclohexa-1,3,5-trien
Molekulargewicht (g/mol) 347.66
Formelmasse 344.7436