Learn More
Brady™ Phosphoreszierende nachleuchtende Bänder aus Polyester
Artikelnummer. 11529283
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 107,95 mm
15,24 m x 28,58 mm
15,24 m x 57.15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11529283
Marke: Brady™ 076712
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
B-582 Material ist ideal für Notausgang- und Richtungsschilder, Kennzeichnung von Feuerlöschern/Brandmeldern und der Fluchtwegkennzeichnung. In Übereinstimmung mit ASTM 23-99: Empfehlenswerte Sicherheitskennzeichnung aus langnachleuchtendem Materia​l.
  • Endlosbänder für Drucker
  • B-582 Material ist ideal für Notausgang- und Richtungsschilder, Kennzeichnung von Feuerlöschern/Brandmeldern und der Fluchtwegkennzeichnung
  • In Übereinstimmung mit ASTM 2030-99: Empfehlenswerte Sicherheitskennzeichnung aus langnachleuchtendem Material
  • GlobalMark BradyGlo phosphoreszierende Etiketten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E–2072-00/ASTM E–2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-Resolution A.752(18); ISO/CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27(61); DIN 67 510 (Teile 1 - 4), und PSPA Standard 002 Teil 2 1993 Klasse A Rev2:09/99; OSHA 1910.37
Beschreibung GlobalMark Photoluminescent Tape
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich, Permanent
Beschichtung None
Farbe Schwarz
Ausführung Glanz
Format Continuous
Material Phosphoreszierender Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Langnachleuchtendes Band
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Ausstiegs- und Richtungsschilder, die Identifizierung von Feueralarmen und Feuerlöschern, Markierungen an den Ausstiegswegen an niedriger Stelle und Richtsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.Empfohlene Verwendung von nachleuchtenden Sicherheitsmarkierungen
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 60 ° 121 Gardner Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 50/Packung
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0,049 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 57.15 mm
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 2,25 in.
Breite (metrisch) 57 mm