Learn More
Brady™ Phosphoreszierende nachleuchtende Bänder aus Polyester
Artikelnummer. p-8001192
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 107,95 mm
15,24 m x 28,58 mm
15,24 m x 57.15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11519283
Marke: Brady™ 076711
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
B-582 Material ist ideal für Notausgang- und Richtungsschilder, Kennzeichnung von Feuerlöschern/Brandmeldern und der Fluchtwegkennzeichnung. In Übereinstimmung mit ASTM 23-99: Empfehlenswerte Sicherheitskennzeichnung aus langnachleuchtendem Materia​l.
  • Endlosbänder für Drucker
  • B-582 Material ist ideal für Notausgang- und Richtungsschilder, Kennzeichnung von Feuerlöschern/Brandmeldern und der Fluchtwegkennzeichnung
  • In Übereinstimmung mit ASTM 2030-99: Empfehlenswerte Sicherheitskennzeichnung aus langnachleuchtendem Material
  • GlobalMark BradyGlo phosphoreszierende Etiketten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E–2072-00/ASTM E–2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; IMO-Resolution A.752(18); ISO/CD 15370; Marine Safety Committee MSC.27(61); DIN 67 510 (Teile 1 - 4), und PSPA Standard 002 Teil 2 1993 Klasse A Rev2:09/99; OSHA 1910.37
Beschreibung GlobalMark Photoluminescent Tape
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich, Permanent
Beschichtung None
Farbe Schwarz
Ausführung Glanz
Format Continuous
Material Phosphoreszierender Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Langnachleuchtendes Band
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Ausstiegs- und Richtungsschilder, die Identifizierung von Feueralarmen und Feuerlöschern, Markierungen an den Ausstiegswegen an niedriger Stelle und Richtsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.Empfohlene Verwendung von nachleuchtenden Sicherheitsmarkierungen
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 60 ° 121 Gardner Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 500/Packung
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0,049 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 107,95 mm
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 100 mm