Learn More
Phosphorsäure 85 % a.r, Chem Lab™
Artikelnummer. 13207659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13207659 1 l 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13207659 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL00.0605.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.15 €
    52.30 € / 1 Liter
    Sparen 42.85 €
    45% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
pH <1
Farbe Farblos
Dichte 1.75 g/ml
Geruch Geruchsneutral
Verpackung 1 l
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid 85% a.r.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid