Learn More
Phosphorsäure, 85 % aq., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.500 ml
500 ml
Gehäuse 10000mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469216 2.500 ml 2500 Milliliter
11459216 500 ml 500 Milliliter
11479216 Gehäuse 10000mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18067.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 €
    106.65 € / 2500 Milliliter
    Sparen 17.35 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phosphorsäure wird hauptsächlich in Düngemitteln verwendet. Es wird als externer Standard für Phosphor-31 bei Kernspinresonanzen (NMR), als Elektrolyt in Phosphorsäure-Brennstoffzellen und als Katalysator bei der Hydration von Alkenen zur Herstellung von Alkoholen, vorwiegend Ethanol, verwendet. Es findet Anwendung als Puffermittel in der Biologie und Chemie; als Lösung für das Eloxieren und als Reiniger im Baugewerbe, zur Entfernung von Mineralablagerungen, Zementschleiern und Wasserflecken zu entfernen. Es wird auch zur Einstellung des pH-Werts in Kosmetika und Hautpflegeprodukten und als Dispergiermittel in Detergenzien und zur Lederbehandlung verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Albuminderivaten. Es ist ein wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Dinatriumhydrogenphosphat, Trinatriumphosphat, Calciumdihydrogenphosphat und Monohydrogenphosphat. Es wird auch in der Zahnmedizin und Kieferorthopädie als Ätzlösung sowie als Desinfektionsmittel in der Molkerei-, Lebensmittel- und Brauindustrie eingesetzt. Es dient als säuerliches Fruchtaroma in Lebensmittelprodukten. Es wird häufig verwendet, um Rost an Werkzeugen oder Oberflächen aus Stahl zu entfernen, da es das verrostete Ion in eine wasserlösliche Phosphatverbindung umwandelt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und pulverisierten Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoric acid
Schmelzpunkt 19 bis 21 °C
Konzentration 85 % wässrige Lösung
Dichte 1,7
Strukturformel H3PO4
UN-Nummer UN1805
Menge 2.500 ml
Merck Index 14,7344
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol and mixture of ether: alcohol (3:1).
Formelmasse 98
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid, 85% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: orthophosphoric acid