Learn More
Phosphorsäurediethylester, TRC
Artikelnummer. 30137506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137506 500 mg 500 Milligramm
30133175 1 g 1 Gramm
17914635 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137506 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP359430500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-02-7
Summenformel C4 H11 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 154.1
Synonym Phosphoric acid, diethyl ester, Phosphoric acid diethyl ester, Ethyl phosphate ((C2H5O)2(HO)PO) (6CI), DEP, Diethyl acid phosphate, Diethyl hydrogen phosphate, Diethyl phosphate, Diethyl phosphoric acid, JP 502, NSC 97178, O,O-Diethyl hydrogen phosphate
IUPAC-Name Diethyhydrogenphosphat
SMILES CCOP(=O)(O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl hydrogen phosphate (as free acid)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H11O4P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6)
Formelmasse 154.0395
Reinheit (%) >95%