missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYB5R3 Antibody (S01-9F3), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605174 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605174 50 μg 50 Mikroliter
18604105 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605174 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31961450ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

CYB5R3 Monoclonal antibody specifically detects CYB5R3 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CYB5R3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon S01-9F3
Konzentration 0.3 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias B5RNADH-cytochrome b5 reductase 3, Cytochrome b5 reductase, cytochrome b5 reductase 3, DIA1NADH-cytochrome b5 reductase 3 membrane-bound form, diaphorase (NADH) (cytochrome b-5 reductase), Diaphorase-1, EC 1.6.2.2, NADH-cytochrome b5 reductase 3 soluble form
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human CYB5R3 (Uniprot # P00387)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1727
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.