missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-17/IL-17A Antibody (41802) [FITC], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605183 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605183 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605183 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB3171F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-17/IL-17A Monoclonal antibody specifically detects IL-17/IL-17A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-17/IL-17A
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 41802
Konjugat FITC
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human IL-17, Ile20-Ala155, Accession # Q16552
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3605
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.