Learn More
Phosphorsäure NF/FCC, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 l
Verpackung:
Glas
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15548054 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15538054 500 mL Glas 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15548054 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 278846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.67 €
    222.58 € / 2.5 Liter
    Sparen 34.09 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 l
Formelmasse 98
Güte FCC/NF