Learn More
Phosphorsäure-Silbersalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phosphoric Acid Silver Salt |
| CAS | 7784-09-0 |
| Menge | 50 g |
| Summenformel | Ag3O4P |
| Synonym | Silver Phosphate, Silver Orthophosphate, Silver Orthophosphate (Ag3PO4), Silver Phosphate (Ag3PO4), Trisilver Phosphate, Trisilver(1+) Orthophosphate, Trisilver(1+) Phosphate |
| InChI-Formel | InChI=1S/3Ag.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3 |
| SMILES | [Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| IUPAC-Name | Trisilber; Phosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 418.58 |
| Formelmasse | 415.6687 |