Learn More
Phosphorsäure-Silbersalz, TRC
Artikelnummer. 30419781
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419781 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419781 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP35921025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphoric Acid Silver Salt
CAS 7784-09-0
Menge 25 g
Summenformel Ag3O4P
Synonym Silver Phosphate, Silver Orthophosphate, Silver Orthophosphate (Ag3PO4), Silver Phosphate (Ag3PO4), Trisilver Phosphate, Trisilver(1+) Orthophosphate, Trisilver(1+) Phosphate
InChI-Formel InChI=1S/3Ag.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
SMILES [Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name Trisilber; Phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 418.58
Formelmasse 415.6687