Learn More
Phosphorsäurelösung, 33 % (w/w), biotechnologisches Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15587814 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
19 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
19 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15587814 19 l Poly-Flasche 19 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15587814 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 033407
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hergestellt nach GMP-Richtlinien, für die jedoch kein USP/NF-Kompendium für das Produkt vorhanden ist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure-Lösung
CAS 7664-38-2
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.20 kg
Menge 19 l
Summenformel H3O4P
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
IUPAC-Name Phosphorsäure
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Formelmasse 98
Reinheit (%) 33 Vol. %
Güte Biotech-Reagenz