Learn More
Phosphorsäure-Tributylester, TRC
Artikelnummer. 30134453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134453 25 g 25 Gramm
17953075 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134453 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP35944525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-73-8
Summenformel C12 H27 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 266.31
Synonym Tri-n-butyl phosphate, Phosphoric acid tributyl ester, Tributyl Phosphate, Butyl phosphate ((BuO)3PO) (6CI, 7CI), Tributyl phosphate (ACI), 941PL, Calloway 6814, Celluphos 4, Degressal SD 40, Disflamoll TB, DL 1157, DU 155, Moussex 941PL, NSC 8484, Phosflex 4, Phosphoric acid, tributyl ester, TBP, TBPA, Tri-n-butyl phosphate, Tributoxyphosphine oxide, X 8054
IUPAC-Name Tributylphosphat
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributylphosphate
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formelmasse 266.1647