Learn More
Phosphoric Acid Tris(2-methylphenyl) Ester, TRC
Artikelnummer. 30012680
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012680 100 g 100 Gramm
30003500 25 g 25 Gramm
18083720 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012680 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP359465100G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-30-8
Summenformel C21 H21 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 368.36
Synonym Phosphoric acid, tris(2-methylphenyl) ester (9CI, ACI), Phosphoric acid, tri-o-tolyl ester (8CI), NSC 438, o-Cresyl phosphate, P(o-Tolyl)3, Phosflex 179C, TOCP, TOKF, TOTP, Tri-o-cresyl phosphate, Tri-o-tolyl phosphate, Tris(2-methylphenyl) phosphate, Tris(2-tolyl) phosphate, Tris(o-cresyl) phosphate, Tris(o-methylphenyl) phosphate, Tris(o-tolyl) phosphate, Tri-2-cresyl phosphate
IUPAC-Name tris(2-methylphenyl) phosphate
SMILES Cc1ccccc1OP(=O)(Oc2ccccc2C)Oc3ccccc3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-o-cresyl phosphate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-10-4-7-13-19(16)23-26(22,24-20-14-8-5-11-17(20)2)25-21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3
Formelmasse 368.1177