Learn More
Phosphorsäuretris(4-methylphenyl)ester, TRC
Artikelnummer. 30413176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413176 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413176 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3594355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-p-cresyl phosphate
CAS 78-32-0
Summenformel C21 H21 O4 P
Menge 5 g
Synonym Phosphoric acid','tris(4-methylphenyl) ester (9CI','ACI), Phosphoric acid','tri-p-tolyl ester (8CI), NSC 2181, p-Tolyl phosphate (C7H7O)3PO, Tri-p-cresyl phosphate, Tri-p-tolyl phosphate, Tris(4-methylphenyl) phosphate, Tris(p-cresyl) phosphate, Tris(p-methylphenyl) phosphate, Tri-4-cresyl phosphate
InChI-Formel InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
SMILES Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1
IUPAC-Name Tris(4-Methylphenyl)phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 368.36
Formelmasse 368.1177