Learn More
Phosphorothiosäure-Trinatrium-Salz-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30414295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414295 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP35951525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorothioic Acid Trisodium Salt Hydrate
CAS 10489-48-2
Menge 25 g
Summenformel Na3O3PS • x( H2O)
Synonym Sodium Phosphorothioate, Na3PO3S Hydrate
InChI-Formel InChI=1S/3Na.H3O3PS.H2O/c;;;1-4(2,3)5;/h;;;(H3,1,2,3,5);1H2/q3*+1;;/p-3
SMILES O=P([O-])([S-])[O-].[Na+].O.[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Natriumphosphorothioat-Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 198.02