Learn More
Phosphorigsäure, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10496193 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
2kg
10kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Unit Size:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10496193 1kg Glasflasche 1 Kilogramm
10783201 500g Glasflasche 500 Gramm
10072760 2kg Glasflasche 2 Kilogramm
10267403 10kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10496193 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 201150010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00 €
    131.00 € / 1 Kilogramm
    Sparen 12.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13598-36-2 | H3O3P
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13598-36-2
Summenformel H3O3P
MDL-Nummer MFCD00137258
Synonym Orthophosphorous acid
Specifications
Chemischer Name oder Material Phosphorous acid
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 73,0 °C
Siedepunkt 200,0 °C
Dichte 1,6500g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 20 ppm
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,65
Prozentgehaltsbereich 98%
Flammpunkt > 100 °C
Strukturformel H3PO3
Menge 1kg
Physikalische Form Kristalle
Merck Index 15, 7458
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Weitere Löslichkeiten: löslich in Alkohol
Formelmasse 82
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorous acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphonic acid