Learn More
Phosphor, Stück, rot, Puratronic™, 99.999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7723-14-0 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 10 g |
| Reinheit (%) | ≥99.999% |