missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphor, Stück, rot, Puratronic™, 99,999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11340899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11340899 10 g 10 Gramm
11320899 1 g 1 Gramm
11330899 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11340899 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010670.09

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

CAS: 7723-14-0 | P | 30.97 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7723-14-0
Summenformel P
Molekulargewicht (g/mol) 30.97
MDL-Nummer MFCD00133771
InChI-Schlüssel OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Synonym red, acmc-20 ajw2
PubChem CID 5462309
ChEBI CHEBI:30207
IUPAC-Name Phosphor
SMILES [P]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phosphorus lump, red
Farbe Braun bis rot
Physikalische Form Liquid
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich Puratronic™, 99.999+% (metals basis)
UN-Nummer 1338
Löslichkeitsinformationen Miscible with water
Zündpunkt 300°C
Aussehen Powder or Lump
Dampfdruck 7100 hPa (5325 mm Hg)
Dichte 1.701 g/cm3 (14.195 lb./gal)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.