missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphor (P) Standardlösung, 10.000 μg/ml in 5 % HNO3, VHG

Artikelnummer. 30003116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30003116 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30003116 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTPN100
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

CAS 7723-14-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phosphorus
Versandbedingung Raumtemperatur
Konzentration 10.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/P
Lösungstyp Einheitliche Lösung
SMILES [P]
IUPAC-Name Phosphorus
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 10000 μg/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.