Learn More
Phosphorpentabromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4089584 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
Product Code. 10020598
Brand: Thermo Scientific Acros 428270250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7789-69-7 | Br5P | 430.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-69-7
Summenformel Br5P
Molekulargewicht (g/mol) 430.49
MDL-Nummer MFCD00011437
InChI-Schlüssel QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide
PubChem CID 62678
IUPAC-Name Pentabrom-$l^{5}-Phosphan
SMILES P(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material Phosphorus pentabromide
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Strukturformel PBr5
Merck Index 15,7462
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 430.49
Reinheit (%) 95%
Verpackung Glasflasche
compliance-icons
Product Identifier
  • Phosphorus pentabromide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.