Learn More
Phosphorus Pentasulfide, 99%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15692300 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15692300 100 g Glasflasche 100 Gramm
15612310 5 g Glasflasche 5 Gramm
15602310 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15692300 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 232106100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-80-3
Summenformel P4S10
Molekulargewicht (g/mol) 444.495
MDL-Nummer MFCD00011441
InChI-Schlüssel CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
PubChem CID 14817
SMILES P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Spezifikation
Siedepunkt 515°C
Chemischer Name oder Material Phosphorus Pentasulfide
Schmelzpunkt 280°C to 284°C
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Menge 100 g
UN-Nummer UN1340
Formelmasse 222.27g/mol
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Aussehen Powder
Dichte 2.09g/mL at 25°C