Learn More
Phosphorpentasulfid, TRC
Artikelnummer. 30413728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413728 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3594902.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus Pentasulfide
CAS 1314-80-3
Menge 2.5 g
Summenformel P2S5
Synonym Phosphorus sulfide (P2S5), Diphosphorus Pentasulfide, Phosphoric Sulfide, Phosphorus pentasulfide (P4S10), Phosphorus Persulfide, Phosphorus Sulfide (P4S10), Tetraphosphorus Decasulfide, Thiophosphoric Anhydride
InChI-Formel InChI=1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
SMILES S=P(=S)SP(=S)=S
IUPAC-Name [Bis(sulfanyliden)-λ ^{5}-Phosphanyl]sulfanyl-bis(sulfanyliden)-λ ^{5}-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 222.27
Formelmasse 221.8079