missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phosphorpulver, 98.9 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11361358
Click to view available options
Menge:
500 g
4 x 500 g
Packungsgröße:
2000 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Artikelnummer. 11361358

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010281.36

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

CAS: 7723-14-0

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 7723-14-0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Reinheit (%) 98.9%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt