Learn More
Phosphorpulver, 98.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371358 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11371358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010281.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus powder
CAS 7723-14-0
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.9% (metals basis)
Summenformel P
MDL-Nummer MFCD00133771
Synonym red, acmc-20ajw2
InChI-Schlüssel OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [P]
IUPAC-Name Phosphor
Molekulargewicht (g/mol) 30.97
PubChem CID 5462309
ChEBI CHEBI:30207