Learn More
Hanna Instruments™ REAGENZIEN PHOSPHOR FüR 3894 38949
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 100 |
| Menge | 100/Packung |
| Bereich | 0 bis 15 mg/l |
| Testmethode | Periodat |
| Typ | Phosphorreagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Phosphorus reagent
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, ammonium heptamolybdatetetrahydrate, Sodiummetabisulfite