Learn More
Phosphorlösung für ICP 10 g/ LH₂O -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12906364 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12906364 100 ml Flasche 100 Milliliter
12916364 250 ml Flasche 250 Milliliter
12926364 500 ml Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12906364 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 240 100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile P
Konzentration 10±0.02 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element P
Solvent or Matrix Water
Menge 100 ml