Learn More
Phosphorlösung für ICP 10 g/ LH₂O -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12916364 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Unit Size:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
12916364 250 ml Flasche 250 Milliliter
12906364 100 ml Flasche 100 Milliliter
12926364 500 ml Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12916364 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S 240 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00 €
    147.20 € / 250 Milliliter
    Sparen 53.80 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Specifications
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile P
Konzentration 10 ±0,02 g/L
Typ Massenspektrometriestandard
Element P
Solvent or Matrix Wasser
Menge 250 ml