Learn More
Phosphorstandard, 1000 mg/l in H2O, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10486762 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
30 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10486762 250 mL Poly-Flasche 250 Milliliter
16331246 30 mL Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 30 Milliliter
11498789 125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 125 Milliliter
11488789 500 mL Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 500 Milliliter
4 options
Artikelnummer. 10486762
Lieferant: SPEX Certiprep PLP92T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
P1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-76-1 , 7732-18-5
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus Standard
Verpackung Poly-Flasche
Analysenzertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS Min. % 0.1, 99.9
CAS Max. % 0.1, 99.9
Verfahren AA, ICP
Typ Certified Reference Material
IUPAC-Name Phosphorsäureamin
Menge 250 mL
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat.Nr.
H2O    1.000 μg/mL    PLP9-2Y, -2T, -2X    10.000    PLP9-3Y, -3X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch