Learn More
Phosphorstandard: P @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17971286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971286 50 g 50 Gramm
17963566 200 g 200 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17971286 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOP100050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Phosphorstandard: P @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorus
CAS 7723-14-0
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phosphorus
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel P
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym P
InChI-Formel InChI=1S/P
SMILES [P]
IUPAC-Name Phosphor
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 30.97
Menge 50 g
Formelmasse 30,9738 g/mol