Learn More
Phosphortribromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734976 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10092180 5 g Glasflasche 5 Gramm
10669253 100 g Glasflasche 100 Gramm
10677332 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10092180
Marke: Thermo Scientific Acros 169470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-60-8
Summenformel Br3P
Molekulargewicht (g/mol) 270.69
MDL-Nummer MFCD00011436
InChI-Schlüssel IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
PubChem CID 24614
IUPAC-Name Tribromophosphan
SMILES P(Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 175.0°C
Chemischer Name oder Material Phosphorus tribromide
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Braun oder farblos bis Gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (ex Br) (Argentometry)
Strukturformel PBr3
Fieser 01,873; 02,330; 07,292
Merck Index 15, 7469
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acetone, alcohol, carbon disulfide,, hydrogen sulfide, methanol, ether, chloroform and, carbon tetrachloride
Formelmasse 270.69
Reinheit (%) 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.697
Relative Dichte 2.88
Dichte 2.8800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus tribromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.