Learn More
Phosphor(V)-bromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420667 500 g -
11400667 25 g 25 Gramm
11410667 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22481.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7789-69-7 | Br5P | 430.494 g/mol
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phosphor(V)-bromid wird in der organischen Chemie zur Umwandlung von Carbonsäuren in Acylbromide verwendet
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-69-7
Summenformel Br5P
Molekulargewicht (g/mol) 430.494
MDL-Nummer MFCD00011437
InChI-Schlüssel QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide
PubChem CID 62678
IUPAC-Name Pentabrom-$l^{5}-Phosphan
SMILES P(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 105°C to 107°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Phosphorus(V) bromide
Schmelzpunkt ∽105°C (decomposition)
Menge 500 g
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Moisture sensitive
UN-Nummer UN2691
Beilstein 3903332
Merck Index 14,7350
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 430.5
Reinheit (%) 95%