Learn More
Novus Biologicals™ Phosphorylase B Native Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 5257 |
| Molekulargewicht | MolecularWeight-theroretical: 185 kDa |
| Menge | 25 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gen-Alias | DKFZp781E15103, FLJ41698, phosphorylase b kinase regulatory subunit beta, phosphorylase kinase beta-subunit, Phosphorylase kinase subunit beta, phosphorylase kinase, beta |
| Gensymbol | PHKB |
| Rekonstitution | Reconstitute in sterile distilled water. |
| Forschungskategorie | Cancer, Endocrinology, Signal Transduction |
| Mehr anzeigen |