Learn More
Phosphorylethanolamin, TRC
Artikelnummer. 30012906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012906 5 g 5 Gramm
30007497 10 mg 10 Milligramm
17984905 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012906 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3609005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071-23-4
Summenformel C2 H8 N O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 141.06
Synonym 2-Aminoethanol 1-(dihydrogen phosphate), Ethanol, 2-amino-, dihydrogen phosphate (ester) (8CI,9CI), Ethanol, 2-amino-, phosphate (6CI), Phosphoric acid, 2-aminoethyl ester (6CI), 2-Aminoethanol O-phosphate, 2-Aminoethyl dihydrogen phosphate, Colamine phosphate, Ethanolamine O-phosphate, Mono(2-aminoethyl) phosphate, Monoaminoethyl phosphate, NSC 254167, O-Phosphoethanolamine, O-Phosphorylethanolamine, Phosphoethanolamine, Phosphonoethanolamine, Phosphorylethanolamine
IUPAC-Name 2-Aminoethyldihydrogenphosphat
SMILES NCCOP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorylethanolamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
Formelmasse 141.0191
Reinheit (%) >95%