Learn More
Phosphorwolframsäurehydrat, 83,51%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11463612 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11463612 100 g
11473612 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463612 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215624380
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 12501-23-4
Summenformel H5O41PW12
Molekulargewicht (g/mol) 2880.20
MDL-Nummer MFCD00011342
InChI-Schlüssel AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
IUPAC-Name 12-Wolframphosphat-Hydrat
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphotungstic acid hydrate
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver
Formelmasse 2880.2
Reinheit (%) 83.51%