Learn More
Phosphorwolframsäurehydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483612 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11483612 500 g
11453612 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483612 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215624390
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Phosphorwolframsäurehydrat wird zur Zellfärbung verwendet.
  • Phosphorwolframsäure wird in der Histologie als Bestandteil zur Färbung von Zellproben verwendet.
  • Es handelt sich um eine gängige Negativfärbung für Viren, Nerven, Polysaccharide und andere biologische Gewebematerialien zur Bildgebung mit einem Transmissionselektronenmikroskop.
  • Phosphorwolframsäure wurde verwendet, um verschiedene Arten von Farbstoffen als Lacke auszufällen.
Chemische Identifikatoren
CAS 12501-23-4
Summenformel H5O41PW12
Molekulargewicht (g/mol) 2880.20
MDL-Nummer MFCD00011342
InChI-Schlüssel AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special grade
PubChem CID 16212977
IUPAC-Name 12-Wolframphosphat-Hydrat
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Farbe Weiß
Schmelzpunkt ∼95 °C
Menge 500 g
Physikalische Form Kristallpulver
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (1 g/10 ml), Alkohol und Äther.
Formelmasse 2880.2 (Anhyd)
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.