Learn More
Phosphorwolframsäurehydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369247 500g -
11349247 25 g 25 Gramm
11359247 100g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040116.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Phosphatierungssäure wird als Katalysator für die Hydrolyse von Propen zur Herstellung von 2-Propanol verwendet. Sie ist an der heterogenen Katalysereaktion beteiligt, um Propen aus 2-Propanol und Methanol aus Kohlenwasserstoffen herzustellen. Ihre Ethanollösung wird sowohl in der Biologie als auch zur Fällung von Proteinen verwendet. Sie wird verwendet, um verschiedene Arten von Farbstoffen wie Grundfarbstoffe und Triphenylmethanfarbstoffe zu fällen. In der Histologie wird sie zum Färben von Zellproben verwendet. Sie wird in der gravimetrischen Analyse von Kalium in der analytischen Chemie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12067-99-1
MDL-Nummer MFCD00041964
Synonym Tungstophosphoric acid
Spezifikation
Aussehen Weißes bis weißgraues Pulver
Chemischer Name oder Material Phosphotungstic acid hydrate
Farbe Weiß
Geruch Geruchsneutral
Summenformel P2O5·24WO3·xH2O
Menge 500g
Physikalische Form Pulver
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ether
Formelmasse 5706.35 (Anhydrous)