Learn More
WTW™ Crack-Set 20
Artikelnummer. 10430673
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Photometer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10430673 Photometer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10430673 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 250497
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fertige Reagenzienpräsentationen für die Aufspaltung von Nitrat zur Bestimmung des Gesamtstickstoffes sowie Schwermetalle enthalten alle erforderlichen Reagenzien für den thermischen Abbau
Für die Gesamtbestimmung von Inhaltsstoffen sowie Schwermetallen sind in der Wasseranalyse thermische Aufschlüsse erforderlich. Gebrauchsfertige Reagenzienpräsentationen für den Aufschluss von Nitrat zur Bestimmung des Gesamtstickstoffes sowie von Schwermetallen enthalten alle erforderlichen Reagenzien für den thermischen Aufschluss. Diese gebrauchsfertigen Küvetten oder die einfache Vorbereitung in leeren Küvetten mit Abdeckungen machen diesen Prozess sicher, unkompliziert und schnell. Anschließend werden die vorbereiteten Proben in 16-mm-Küvetten im Thermoreaktor mit wählbaren Standardprogrammen aufgespalten. Für die Bestimmung von CSB, Gesamtstickstoff und Gesamtphosphor sind gebrauchsfertige Testkits erhältlich, die bereits das Aufschlussreagenz enthalten und mit denen der Aufschluss und die Messung in ein und derselben Küvette durchgeführt werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Lösungen für Fotochecks
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometer
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Crack-Set 20
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium persulphaye, Potassium carbonate