Learn More
WTW™ pHotoFlex Taschenphotometer, pH 0-16,00
Artikelnummer. 10435992
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
117,3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10435992 117,3 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10435992 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 251100
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine einzigartige Multiparameter-Funktion der Photometrie und der elektrochemischen pH-Messung
Die pHotoFlex™ Serie umfasst 3 Modelle: pHotoFlex™ STD für photometrische Standardarbeiten, das pHotoFlex™ pH mit zusätzlichen pH Funktionen und photoFlex™ Turb mit zusätzlicher pH und Trübungsmessung. Die pHotoFlex™ Serie sind Taschenphotometer für den mobilen Einsatz von der Prozesskontrolle bis zur mobilen Wasser-Analyse. Einfach bedienbar durch Benutzerführung am Display. Handlich und universell mit vielen Extras:
photoFlex™ STD und photoFlex™ pH
Unverlierbarer Adapter für 28 und 16mm Küvetten mit Höhe 91-104mm erlaubt Einsatz unterschiedlicher Testmodelle
Optik LEDs mit Filtern 436, 517, 557, 594, 610, 690nm, Genauigkeit <2nm
Konzentration, Absorption, Transmission
Ca. 200 Methoden für grosse Anzahl von Testsätzen mit Method-Update via Internet
10 (STD) bzw. 100 Programmplätze für eigene Routinen
100 (STD) bzw. 1000 Datensätze
pH Messung 0 bis 16,00 ±0,01 pH für Standard-DIN pH Messketten
(photoFlex™ pH und Turb)
RS 232 Schnittstelle
Batterien 4 Mignon Zellen
pHotoFlex™ Turb
Für alle, die photometrische Messungen mit pH und Trübungsmessung an wechselnden Standorten kombinieren müssen, ist zusätzlich die Trübungsmessung gemäss DIN/ISO möglich:
IR Lichtquelle gemäss DIN 27027/ISO 7027
Messbereich 0-1100 NTU/FNU
Auflösung 0-9,99 NTU: 0,01 NTU, 100-1100 NT: 1NTU
Standardset mit rückführbaren AMCO Standards (0,02-10-1000 NTU)
Lieferumfang:
Einzelgerät
Sets: Die Modell photoFlex™ pH/Turb als mobiles Wasserlabor im Koffer komplett mit Labortisch, Stativ, pH Elektrode Sentix™ 41, Pufferlösungen, variable Pipette 5mL, Trübungsstandard für Turb-Modell mit Kabel AK 540/B und PC-Software LSdata für bequemes Datenmanagement
Typ: pHotoFlex™pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Displaytyp LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umweltüberwachung, Wasseraufbereitung, Getränkeindustrie, Weinindustrie, Prozesskontrolle, Multiparameter-Anwendungen für Photometrie, pH-Wert und Trübung
Höhe (angloamerikanisch) 4,62 in.
Höhe (metrisch) 117,3 mm
Länge (angloamerikanisch) 9,25 in.
Enthält Ca. 200 Programme und 100 benutzerdefinierte Programme, 1.000 Datensätze und vollständige elektrochemische pH-Funktionen
Länge (metrisch) 234,9 mm
Wellenlängen 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm
Breite (metrisch) 85,5 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,37 in.