Learn More
WTW™ Taschenphotometer pHotoFlex Turb/SET, Messbereich 0-1100 NTU/FNU
Artikelnummer. 10106512
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellenlängen:
436, 517, 557, 594, 610, 690, + 860
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellenlängen Packungsgröße
10106512 436, 517, 557, 594, 610, 690, + 860 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10106512 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 251210
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein tragbarer universeller LED-Filterphotometer mit integrierter Trübungsmessung und pH-Funktionen in einem Feldkoffer mit Tablett für Instrumente, Kalibrierstandardsatz, LSdata und Zubehör.
  • Enthält eine Infrarotlichtquelle für nephelometrische Trübungsmessungen
  • Gemäß DIN 27027/ISO 7027
  • Die Präzision ist vergleichbar mit Laborgeräten für die Trübungsmessung
  • Zusammen mit den AMCO Clear™ Trübungsstandards ist höchste Präzision für die empfindliche Prüfung von Trinkwasser gewährleistet
  • Integrierte PH-Messung
  • Automatische Temperaturkompensation
  • Das Transporttaschen-Set ist ein kleines Labor für unterwegs – mit integriertem Tablett für das Photometer, Küvetten, Messbecher und ein Stativ für die pH-Elektrode SenTix™ 41
  • LSdata zur komfortablen Datenverwaltung und Definition anwenderdefinierter Methoden
  • 100 anwenderdefinierte Methoden
  • Datenspeicherung für 1000 Datensätze
  • pH-Bereich: 0 bis 16
  • NTU/FNU Trübungsbereich: 0 bis 1100
  • RS-232-Schnittstelle, USB über optionalen Adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp CombiCheck COD-Testkit für chemischen Sauerstoffbedarf für O2-Zellen
Genauigkeit < ;2 nm Wellenlängengenauigkeit, 0.005 abs. Reproduzierbarkeit; ±0.01 pH; 0.01 NTU/FNU oder +2 % des Messwerts
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseranalyse und Routinemessung, pH- und Trübungsmessung
Enthält Transporttasche mit Tablett für Instrumente, Kalibrierstandardkit, LSdata und Zubehör
Lichtquelle LED
Wellenlängen 436, 517, 557, 594, 610, 690, + 860