Learn More
Buerkle™ Zweiwegeventile
Artikelnummer. 10558871
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PDVF
PVDF
Polypropylen
Polypropylen/Polyethylen
Zur Verwendung mit:
Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser
Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchmesser
Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchmesser
Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchm.
Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchmesser
Gesamtbreite (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Zur Verwendung mit Gesamtbreite (metrisch) unitSize
10558871 PVDF Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchmesser 4 mm 1 Stück
10529451 Polypropylen/Polyethylen Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchmesser 4 mm 1 Stück
10272231 PVDF Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchmesser 6 mm 1 Stück
10479472 Polypropylen/Polyethylen Schlauch mit 7 bis 9 mm Durchmesser 6 mm 1 Stück
10180811 Polypropylen/Polyethylen Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchm. 8 mm 1 Stück
10599392 PVDF Schlauch mit 9 bis 11 mm Durchmesser 8 mm 1 Stück
10606295 PDVF Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser 8 mm 1 Stück
10606105 Polypropylen Schlauch mit 11 bis 13 mm Durchmesser 8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10558871 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 86070060
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zwei- und Dreiwegeventile werden für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet, um den Fluss zu lösen, ihn zu blockieren oder seine Richtung umzukehren.
  • PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet
  • PP/PE: für industriellen Einsatz, rot/weiß
  • Betriebstemperatur: PVDF: 0 bis 40 °C, PP/PE: 5 bis 40 °C
  • Druckbeständig bis max. 1 bar
  • Mit Montageplatte zur einfachen Installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Schlauch mit 5 bis 7 mm Durchmesser
Enthält Montageplatte
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 40 °C
Material PVDF
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Gesamtbreite (metrisch) 4 mm
Typ 2-Wege-Ventil