Learn More
Brady™ BradyGlo™ Photolumineszierendes Polyester-Leuchtpfeilband
Artikelnummer. 11771665 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
75 mm
Form:
Arrow
V-förmig
Packungsgröße:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Form Packungsgröße
11771665 50 mm Arrow 1 ROLL
11751665 50 mm V-förmig 1 ROLL
11781665 75 mm Arrow 1 ROLL
11761665 75 mm V-förmig 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11771665 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 090973
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 €
    123.34 € / 1 Rollen
    Sparen 30.66 €
    19% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BradyGlo™ B-324 Pfeilbänder überschreiten ASTM E 2072-00 Standardvorgaben sowie die Normen für 10+ Stunden Glühdauer.
  • BradyGlo™ B-324 Pfeilbänder überschreiten ASTM Spezifikationen der Norm E 2072-00 sowie die folgenden Normen für Glühdaueranforderungen von mehr als 10 Stunden: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO-Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Teil 2 1993 Klasse A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Teile 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 und Lloyd's Register Zertifikat. 01/6007
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E20722072-00/ASTM E–2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-Auflösung A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Teile 1 - 4), und PSPA-Standard 002 Teil 2
Beschreibung Pfeilstil
Klebstofftyp Acryl, Druckempfindlich, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Grün auf Langnachleuchtend
Display Leer
Ausführung Matt
Format Rolle
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Keine
Produkttyp Langnachleuchtendes Band
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Ausstiegs- und Richtungsschilder, die Identifizierung von Feueralarmen und Feuerlöschern, Markierungen an den Ausstiegswegen an niedriger Stelle und Richtsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.Empfohlene Verwendung von nachleuchtenden Sicherheits
Glanz 60 ° 121 Gardner Einheiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle
Menge Je 1
Form Arrow
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0079 Zoll
Dicke (metrisch) 0,049 mm
Abmessungen (L x B) 4.57 m x 50.80 mm
Länge (angloamerikanisch) 5 yd.
Länge (metrisch) 4,5 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 2 in.
Alternate Part Number B324 2 in. X5YD GRÜN/GLANZ-PFEILERKLEBEBAND