Learn More
Brady™ Nachtleuchtende Richtungspfeilbänder aus nachleuchtendem Polyester
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
75 mm
Form:
Arrow
V-förmig
Packungsgröße:
1 ROLL
Beschreibung
- BradyGlo™ B-324 arrow tapes exceed ASTM E 2072-00 standard specifications as well as the following standards for 10+ hour glow requirements: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 and Lloyd's register Cert. 01/6007
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E20722072-00/ASTM E–2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, IMO-Auflösung A.752(18), ISO/CD 15370, Marine Safety Committee MSC.27(61), DIN 67 510 (Teile 1 - 4), und PSPA-Standard 002 Teil 2 |
| Beschreibung | Pfeil-Typ |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Druckempfindlich, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Leuchten |
| Display | Blank |
| Ausführung | Matte |
| Format | Roll |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto