Learn More
PHPT1 Antibody (PHPT1/12053), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44602-20ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30301160
  • 256.00 € / 20 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PHPT1 Monoclonal antibody specifically detects PHPT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PHPT1
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry
PHPT1/12053
Unconjugated
bA216L13.10, DKFZp564M173, EC 3.1.3,14 kDa phosphohistidine phosphatase, EC 3.1.3.-, HSPC141, phosphohistidine phosphatase 11700008C22Rik, phosphohistidine phosphatase 14kDa, PHP14CGI-202, Protein janus-A homolog, RP11-216L13.10, sex-regulated protein janus-a
Recombinant human PHPT1 protein (Uniprot: Q9NRX4). Exact sequence is proprietary.
20 μg
Lipid and Metabolism
29085
Store at 4⪚C.