Learn More
PHPT1 Antibody (PHPT1/12053), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30305015 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30305015 100 μg 100 Mikrogramm
30301160 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30305015
Marke: Novus Biologicals NBP344602100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
PHPT1 Monoclonal antibody specifically detects PHPT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PHPT1
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon PHPT1/12053
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias bA216L13.10, DKFZp564M173, EC 3.1.3,14 kDa phosphohistidine phosphatase, EC 3.1.3.-, HSPC141, phosphohistidine phosphatase 11700008C22Rik, phosphohistidine phosphatase 14kDa, PHP14CGI-202, Protein janus-A homolog, RP11-216L13.10, sex-regulated protein janus-a
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human PHPT1 protein (Uniprot: Q9NRX4). Exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29085
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C.
Form Purified
Isotype IgG