missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHPT1 Antibody (PHPT1/12054), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44603-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PHPT1 Monoclonal antibody specifically detects PHPT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
| PHPT1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry | |
| PHPT1/12054 | |
| Unconjugated | |
| bA216L13.10, DKFZp564M173, EC 3.1.3,14 kDa phosphohistidine phosphatase, EC 3.1.3.-, HSPC141, phosphohistidine phosphatase 11700008C22Rik, phosphohistidine phosphatase 14kDa, PHP14CGI-202, Protein janus-A homolog, RP11-216L13.10, sex-regulated protein janus-a | |
| Recombinant human PHPT1 protein (Uniprot: Q9NRX4). Exact sequence is proprietary. | |
| 100 μg | |
| Lipid and Metabolism | |
| 29085 | |
| Store at 4⪚C. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur