Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Dyes for Amine Labeling
Artikelnummer. 15913783
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rot
Tiefrot
Anregung/Emission:
505/525
560/585
640/655
Reaktiver Teil:
Aktiv-Ester, STP-Ester
TFP-Ester
Menge:
1 mg
3 x 100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Gramm
3 Stück
300 Mikrogramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Anregung/Emission Reaktiver Teil Menge Packungsgröße
15913783 Grün 505/525 Aktiv-Ester, STP-Ester 1 mg 1 Milligramm
15875872 Rot 560/585 Aktiv-Ester, STP-Ester 3 x 100 μg 3 Stück
17171919 Rot 560/585 Aktiv-Ester, STP-Ester 3 x 100 μg 100 Gramm
15903783 Rot 560/585 Aktiv-Ester, STP-Ester 1 mg 1 Milligramm
15700847 Grün 505/525 Aktiv-Ester, STP-Ester 3 x 100 μg 3 Stück
17158292 Tiefrot 640/655 TFP-Ester 3 x 100 μg 300 Mikrogramm
17168292 Tiefrot 640/655 TFP-Ester 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15913783 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. P36012
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Aminreaktive und pHrodo TFP Ester-Farbstoffe ermöglichen die genaue Messung von Endozytose und Phagozytose mit niedrigem Signal-Hintergrund für die Verwendung in Assays mit lebenden Zellen.
Führen Sie mit den pHrodo pH-Sensorfarbstoffen, einschließlich pHrodo rote, grüne und dunkelrote Farbstoffe, Untersuchungen zur Zellinternalisierung mit niedrigem Signal-Hintergrund und hoher Spezifität durch. Diese Farbstoffe können an Biomoleküle wie Antikörper konjugiert werden und werden nur dann stark fluoreszierend, wenn sie in sauren Umgebungen, wie z. B. in Zell-Lysosomen und -Endosomen, gefunden werden. Dies ermöglicht den Nachweis des konjugierten Biomoleküls im Assay mit lebenden Zellen ohne Waschschritte oder Quencher-Farbstoffe im experimentellen Arbeitsablauf.
pHrodo rote, grüne und dunkelrote Farbstoffe
Die aminreaktiven pH-empfindlichen pHrodo roten, grünen und dunkelroten Farbstoffe sind für die Erstellung von Biokonjugaten optimiert, die für die Untersuchung der Antikörperinternalisierung, Endozytose und Phagozytose in Lebendzell-Assays verwendet werden. Mit den aminreaktiven pHrodo Farbstoffen können Sie primäre Amine auf einem Antikörper, Protein, einer Zelle, einem Virus oder einem anderen aminhaltigen Biomolekül markieren, um ein Konjugat zu erzeugen, das in sauren Umgebungen fluoresziert, aber bei neutralem pH-Wert nur wenig bis kein Signal zeigt. Die fehlende Fluoreszenz von pHrodo Farbstoffen in einer typischen extrazellulären Umgebung macht Waschschritte oder Quencher-Farbstoffe im experimentellen Arbeitsablauf überflüssig.
pHrodo iFL rote und grüne STP Ester-Farbstoffe
Die pHrodo iFL rote und grüne STP Ester-Farbstoffe sind verbesserte Versionen der ursprünglichen pHrodo roten und grünen Farbstoffe und sind optimiert, um löslichere Konjugate als die ursprünglichen Farbstoffe zu erzeugen. Durch diese verbesserte Eigenschaft eignen sie sich für die Markierung von Antikörpern, die andernfalls während der Konjugation aus der Lösung ausgefällt werden könnten.
pHrodo dunkelrote TFP-Ester
Der pHrodo dunkelrote TFP-Ester unterscheidet sich von pHrodo iFL roten und grünen Ester-Farbstoffen dadurch, dass er einen niedrigeren pKa hat und daher sowohl verbesserte Signal-Rausch-Verhältnisse als auch Fluoreszenzen später im endozytischen Weg zeigt. Dieser pHrodo dunkelrote Farbstoff mit geringem Hintergrund macht es einfacher als je zuvor, die Internalisierung mit höherer Ergebnissicherheit und weniger Optimierung zu untersuchen, da pHrodo dunkelrot nur im späten Endosom und Lysosom fluoresziert.
Merkmale und Vorteile der pHrodo Farbstoffe für die Amin-Markierung
• Anpassung: Verwenden Sie pH-empfindliche pHrodo Farbstoffe zur Erstellung pH-empfindlicher Biokonjugate Ihrer Wahl
• Geschwindigkeit und Genauigkeit: Erzielen Sie schnellere und genauere Ergebnisse als mit jedem anderen Endozytose- oder Phagozytose-Assay, es sind keine Waschschritte oder Quencher erforderlich
• Multiplexing: Multiplexing mit grünen oder rot fluoreszierenden Markern wie GFP oder RFP mit drei verschiedenen Farboptionen
• Überlegenes Signalfenster: Minimaler Hintergrund des pHrodo dunkelroten Farbstoffs bei neutralem pH-Wert ermöglicht maximales Signal-Rausch-Verhältnis für Ergebnissicherheit
• Niedriger pKa: pHrodo dunkelroter Farbstoff eliminiert unspezifisches Signal von nicht internalisierter Ladung und resultiert in Fluoreszenz nur in späten Endosomen und Lysosomen
Der Anstieg der Fluoreszenz von pHrodo Farbstoffen bei Änderung des pH-Werts zu sauer, korreliert mit der Versauerung intrazellulärer Vesikel, wodurch diese Farbstoffe wertvolle Hilfsmittel für die Untersuchung von Endozytose oder Phagozytose und ihrer Regulierung durch Umweltfaktoren, Medikamente oder Pathogene sind. Durch die spektralen Eigenschaften von pHrodo Farbstoffen eignen sie sich auch für mehrfarbige Experimente. pHrodo iFL rote, iFL grüne und dunkelrote Farbstoffe können mit den meisten standardmäßigen rot-, grün- und dunkelrot-fluoreszierenden Filtersets nachgewiesen werden. pHrodo Farbstoffkonjugate wurden für die Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen validiert, einschließlich Durchflusszytometrie, Fluoreszenzmikroskopie und High-Content-Screening (HCS).
Der pHrodo dunkelrote Farbstoff hat einen niedrigeren pKa-Wert und zeigt kein Signal bei neutralen Bedingungen, sondern fluoresziert nur in sauren Umgebungen. Diese einzigartige Eigenschaft ermöglicht eine schnelle Assay-Entwicklung und Ergebnissicherheit bei der Untersuchung von Antikörperinternalisierung und endocytischen/phagozytischen Pfaden. pHrodo dunkelroter Farbstoff ermöglicht eine bessere Unterscheidung von internalisierter Ladung von außerhalb der Zelle, während pHrodo iFL rote und grüne Farbstoffe im frühen Endosom fluoreszieren.
Order Info
Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C und vor Licht geschützt lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung pHrodo iFL Grüner STP-Ester, Amin-reaktiver Farbstoff
Menge 1 mg
Molekulargewicht ∼ 1000
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, STP-Ester
Marker oder Farbstoff pHrodo™ Grün
Markertyp pH-empfindliche Farbstoffe
Farbe Grün
Produktlinie pHrodo
Anregung/Emission 505/525